Learn More
(S)-(-)-1-feniletilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400473
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11400473
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12632.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 2627-86-3 | C8H11N | 121.183 g/mol
(S)-(-)-1-Phenylethylamine is utilized in a one-pot, multi-component synthesis of a highly substituted, chiral pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-(-)-1-feniletilamina se utiliza en una síntesis multicomponente en un solo recipiente de un pirrol quiral muy sustituido.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Mantener lejos de las fuentes de ignición. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2627-86-3
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.183
Número MDL MFCD00064406
Clave InChI RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
PubChem CID 75818
ChEBI CHEBI:35321
Nombre IUPAC (1S)-1-feniletanamina
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-Phenylethylamine
Punto de fusión -10°C
Densidad 0.948
Punto de ebullición 187°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.526
Cantidad 100 g
Número UN UN2735
Beilstein 2204907
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,6026
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Rotación óptica −30° (c=10 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 98%