Learn More
(S)-(-)-1-Feniletilamina, ChiPros + 99 %, 99,5 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
(S)-(-)-1-Phenylethylamine is utilized in a one-pot, multi-component synthesis of a highly substituted, chiral pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-(-)-1-feniletilamina se utiliza en una síntesis multicomponente en un solo recipiente de un pirrol quiral muy sustituido.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Mantener lejos de las fuentes de ignición. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes fuertes.
La (S)-(-)-1-feniletilamina se utiliza en una síntesis multicomponente en un solo recipiente de un pirrol quiral muy sustituido.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Mantener lejos de las fuentes de ignición. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-1-Phenylethylamine |
Punto de fusión | -10°C |
Densidad | 0.948 |
Punto de ebullición | 187°C |
Temperatura de inflamación | 71°C (159°F) |
Olor | Amine-like |
Notas del porcentaje del ensayo | ee 99,5 % |
Índice de refracción | 1.526 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2735 |