Learn More
(S)-1-[(R)-2-(Difenilfosfino)ferrocenil]etilamina, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15445796
(S)-1-[(R)-2-(Difenilfosfino)ferrocenil]etilamina, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445796
250 mg
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15445796
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60488.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
(S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-1-[(R)-2-(difenilfosfino)ferrocenil]etilamina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 607389-84-4
Fórmula molecular C24H24FeNP
Peso molecular (g/mol) 413.28
Número MDL MFCD11045439
Clave InChI DRBVPPSGNFMTKZ-JEZYAYIFNA-N
Sinónimo (Rp)-1-[(1S)-(1-Aminoethyl)]-2-(diphenylphosphino)ferrocene
PubChem CID 131675344
Nombre IUPAC (S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
SMILES [Fe].c1cccc1.C[C@H](N)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
Punto de fusión 131°C to 135°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.27
Porcentaje de pureza ≥97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteK21Y010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberH60488.MD,H60488.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
(S)-1-[(R)-2-(Difenilfosfino)ferrocenil]etilamina, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals >