Learn More
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
89.34€ - 262.31€
CAS | 76189-56-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C44H32P2 |
Peso molecular (g/mol) | 622.69 |
Número MDL | MFCD00010805 |
Clave InChI | MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthaleneMostrar más |
PubChem CID | 634876 |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11446716
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23872.03 |
1 g |
89.34€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11456716
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23872.06 |
5 g |
262.31€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
76189-56-5 | |
622.69 | |
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N | |
634876 |
C44H32P2 | |
MFCD00010805 | |
binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthaleneMostrar más | |
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Especificaciones
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl | |
239°C to 241°C | |
MFCD00010805 | |
Air Sensitive | |
binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene | |
−230° (c=0.3 in Toluene) | |
[1-(2-difenilfosfanilnaftalen-1-il)naftalen-2-il]-difenilfosfano | |
634876 | |
97% |
76189-56-5 | |
C44H32P2 | |
5321444 | |
14,1223 | |
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N | |
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
622.69 | |
622.69 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes