Learn More
(S)-(+)-2-(Aminometil)pirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10193434
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69500-64-7
Fórmula molecular C5H12N2
Peso molecular (g/mol) 100.17
Número MDL MFCD00191745
Clave InChI AUKXFNABVHIUAC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-pyrrolidin-2-ylmethanamine, s-+-2-aminomethyl pyrrolidine, s-2-aminomethyl pyrrolidine, 2s-pyrrolidin-2-ylmethylamine, s-pyrrolidin-2-ylmethylamine, s-2-aminomethylpyrrolidine, 2s-pyrrolidin-2-yl methanamine, 2-pyrrolidinemethanamine, 2s, 1-2s-pyrrolidin-2-yl methanamine, d07vdj
PubChem CID 2734054
ChEBI CHEBI:44632
Nombre IUPAC [(2S)-pirrolidin-2-il]metanamina
SMILES NCC1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9330g/mL
Punto de ebullición 65°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 47°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.482
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.933
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.