Learn More
(S)-2-(Boc-amino)-4-fenilbutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
(S)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (S)-2-(Boc-amino)-4-fenilbutírico se utiliza como síntesis química orgánica intermedia.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El ácido (S)-2-(Boc-amino)-4-fenilbutírico se utiliza como síntesis química orgánica intermedia.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (S)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid |
Punto de fusión | 76°C to 80°C |
Beilstein | 3653506 |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.34 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Cantidad | 5 g |
Rotación óptica | +6.5° (c=2 in Ethanol) |