Learn More
(S)-(-)-2-Metil-CBS-oxazaborolidina, solución de 1 M en tolueno, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine |
Nombre de nota | 1M solution in toluene |
% mín. CAS | 28.34, 67.18 |
% máx. CAS | 32.82, 71.66 |
Densidad | 0.9290g/mL |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 mL |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.17 |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Nombre del producto
- (S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine, 1M solution in toluene
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.