missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido (S)-3-(Boc-amino)-3-fenilpropiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15438597
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 103365-47-5
Fórmula molecular C14H19NO4
Peso molecular (g/mol) 265.309
Número MDL MFCD01860892
Clave InChI JTNQFJPZRTURSI-NSHDSACASA-N
Sinónimo boc-s-3-amino-3-phenylpropionic acid, s-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, s-3-n-boc-amino-beta-phenylalanine, s-n-boc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, boc-d-beta-phe-oh, boc-d-beta-phenylalanine, s-boc-beta3-phenylalanine, boc-s-phenylalanine, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, s-3-boc-amino-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 2734490
Nombre IUPAC ácido (3S)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilpropanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Cantidad 1 g
Beilstein 4695945
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.31
Porcentaje de pureza 95%

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado