Learn More
Ácido (S)-3-hidroxi-3-fenilpropanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10625501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10625501 1 g Frasco de vidrio 1 g
10561714 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10625501
Marca: Thermo Scientific Acros 412120010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36567-72-3 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36567-72-3
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00145262
Clave InChI AYOLELPCNDVZKZ-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 3s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, ?-3-phenylhydracrylic acid, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, benzenepropanoic acid,, a-hydroxy-,, as, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, 98+%, unii-s2w4lws09c component, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid sum of enantiomers, gc
PubChem CID 2735057
ChEBI CHEBI:51058
Nombre IUPAC ácido (3S)-3-hidroxi-3-fenilpropanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 116.0°C to 119.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica −22.50° (20°C c=4,CH3OH)
Rotación específica − 22.50
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales similares a agujas