Learn More
Clorhidrato de (S)-3-hidroxipirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15469577
Clorhidrato de (S)-3-hidroxipirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469577
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15469577
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52815.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122536-94-1
Fórmula molecular C4H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 123.58
Número MDL MFCD00272298
Clave InChI QPMSJEFZULFYTB-WCCKRBBISA-N
Sinónimo s-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, s-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, 3s-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, s-+-3-pyrrolidinol hydrochloride, s-3-hydroxypyrrolidine-hcl, s-3-pyrrolidinol hydrochloride, 3s-pyrrolidinol hydrochloride, s-3-pyrrolidinol hcl, s-pyrrolidin-3-ol, hcl, s---3-pyrrolidinol hydrochloride
PubChem CID 22309122
Nombre IUPAC (3S)-pirrolidin-3-ol;clorhidrato
SMILES C1CNCC1O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Punto de fusión 106°C to 107°C
Punto de ebullición 108°C to 110°C (8 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.58
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteQ26I046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
Número de loteP18H055 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
Número de loteC21Z032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
Número de loteL12Y020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
Número de loteG12X026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Clorhidrato de (S)-3-hidroxipirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >