Learn More
(S)-4-Carboxyphenylglycine, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001078
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Competitive group I mGlu antagonist; also weak group II agonist
(S)-4-Carboxyphenylglycine is a competitive group I metabotropic glutamate receptor antagonist, with selectivity for mGlu1a/1a over mGlu5a/5b.
CAS 134052-73-6
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.174
Clave InChI VTMJKPGFERYGJF-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s-4-carboxyphenylglycine, s-4cpg, chembl94990, s-4-amino carboxy methyl benzoic acid, 4-1s-1-amino-2-hydroxy-2-oxo-ethyl benzoic acid, 4-1s-1-amino-2-hydroxy-2-oxoethyl benzoic acid, 4-amino-carboxy-methyl-benzoic acid, tocris-0323, 4-carboxy-l-phenylglycine
PubChem CID 5311459
Nombre IUPAC 4-[(S)-amino(carboxy)methyl]benzoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-4-Carboxyphenylglycine
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.17
Porcentaje de pureza >99%