Learn More
Branson Ultrasonics™ Interruptor celular analógico Sonifier™ modelo S-450A
Click to view available options
Vataje:
400 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Volumen máximo de 500 ml
- Volumen mínimo de 1 ml
- Control analógico
- La caja de sonido no está incluida y es un accesorio recomendado.
Especificaciones
Especificaciones
| Vataje | 400 W |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Descripción | Sonicador/interruptor celular de control analógico |
| Peso (métrico) | 8,5kg |