Learn More
SCAT™ Tapones de residuos de seguridad
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Número de canales:
2 x 2,3/3,2 mm de diámetro externo, 1 x 5 a 11,5 mm de diámetro interno
3 x 2,3/3,2 mm de diámetro exterior
4 x 2,3/3,2 mm de diámetro exterior
4 x 2,3/3,2 mm de diámetro externo, 1 x 5 a 11,5 mm de diámetro interno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cuerpo de PTFE de giro libre de 360°, resistente a medios agresivos
- Sistema de filtro de escape contra vapores nocivos
- Conexiones y conectores de tubo en diferentes tamaños
- Sistema flexible
- Ahorro de tiempo en el cambio de los recipientes de residuos mientras los tubos son fijo
- Seguridad de laboratorio, medidas técnicas de protección, protección óptima al recoger residuos líquidos
- Rentabilidad
- Amplia gama de accesorios, opcional: uso de embudo, control de nivel que evita el desbordamiento de recipientes
- Amplia gama de tamaños de rosca adecuados para recipientes de residuos de diferentes fabricantes
- Eliminación segura de residuos de HPLC
- Alto rendimiento de trabajo
- Protección personal, evitar el contacto de la piel con disolventes orgánicos, seguridad laboral, ergonomía
- Frascos y recipientes sellados
- Crear un ambiente de trabajo confortable
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Recipiente para eliminación de residuos |
| Material | PTFE |
| Número de canales | 3 x 2,3/3,2 mm de diámetro exterior |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de eliminación del HPLC |
| Tipo | SafetyWasteCap |
| Color | Black |