Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps
SCAT SafetyWasteCaps para la eliminación segura de residuos líquidos. Para una máxima protección y un trabajo eficiente con líquidos de residuos tóxicos. Con múltiples opciones para conectar diferentes tamaños de tubos.
Marca:  SCAT™ 108023
113.36 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10614237
  • 144.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cuerpo de PTFE de giro libre de 360°, resistente a medios agresivos
  • Sistema de filtro de escape contra vapores nocivos
  • Conexiones y conectores de tubo en diferentes tamaños
  • Sistema flexible
  • Ahorro de tiempo en el cambio de los recipientes de residuos mientras los tubos son fijo
  • Seguridad de laboratorio, medidas técnicas de protección, protección óptima al recoger residuos líquidos
  • Rentabilidad
  • Amplia gama de accesorios, opcional: uso de embudo, control de nivel que evita el desbordamiento de recipientes
  • Amplia gama de tamaños de rosca adecuados para recipientes de residuos de diferentes fabricantes
  • Eliminación segura de residuos de HPLC
  • Alto rendimiento de trabajo
  • Protección personal, evitar el contacto de la piel con disolventes orgánicos, seguridad laboral, ergonomía
  • Frascos y recipientes sellados
  • Crear un ambiente de trabajo confortable
Especificaciones
Especificaciones
Conector para filtro de escape de 3 x 2,3/3,2 mm de diámetro exterior
S50
Black
Recipiente para eliminación de residuos
Sistemas de eliminación del HPLC
SafetyWasteCap
PTFE