Learn More
SCAT™ Tapones de residuos de seguridad
Tapones de residuos de seguridad para la eliminación segura de residuos líquidos. Para una máxima protección y trabajo eficaz con residuos líquidos peligrosos. Ofrece varias opciones para conectar tubos y capilares de diferentes tamaños.
Marca: SCAT™ 107034
206.96 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cuerpo de PTFE de giro libre de 360°, resistente a medios agresivos
- Sistema de filtro de escape contra vapores nocivos
- Conexiones y conectores de tubo en diferentes tamaños
- Sistema flexible
- Ahorro de tiempo en el cambio de los recipientes de residuos mientras los tubos son fijo
- Seguridad de laboratorio, medidas técnicas de protección, protección óptima al recoger residuos líquidos
- Rentabilidad
- Amplia gama de accesorios, opcional: uso de embudo, control de nivel que evita el desbordamiento de recipientes
- Amplia gama de tamaños de rosca adecuados para recipientes de residuos de diferentes fabricantes
- Eliminación segura de residuos de HPLC
- Alto rendimiento de trabajo
- Protección personal, evitar el contacto de la piel con disolventes orgánicos, seguridad laboral, ergonomía
- Frascos y recipientes sellados
- Crear un ambiente de trabajo confortable
Especificaciones
White | |
Recipiente para eliminación de residuos | |
PTFE | |
SafetyWasteCap |
Sistemas de eliminación del HPLC | |
4 x 2,3/3,2 mm de diámetro externo, 1 x 5 a 11,5 mm de diámetro interno del conector para el filtro de escape | |
B83 |