Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps
SCAT SafetyWasteCaps para la eliminación segura de residuos líquidos. Para una máxima protección y un trabajo eficiente con líquidos de residuos tóxicos. Con múltiples opciones para conectar diferentes tamaños de tubos.
Marca: SCAT™ 107036
196.56 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Cuerpo de PTFE de giro libre de 360°, resistente a medios agresivos
- Sistema de filtro de escape contra vapores nocivos
- Conexiones y conectores de tubo en diferentes tamaños
- Sistema flexible
- Ahorro de tiempo en el cambio de los recipientes de residuos mientras los tubos son fijo
- Seguridad de laboratorio, medidas técnicas de protección, protección óptima al recoger residuos líquidos
- Rentabilidad
- Amplia gama de accesorios, opcional: uso de embudo, control de nivel que evita el desbordamiento de recipientes
- Amplia gama de tamaños de rosca adecuados para recipientes de residuos de diferentes fabricantes
- Eliminación segura de residuos de HPLC
- Alto rendimiento de trabajo
- Protección personal, evitar el contacto de la piel con disolventes orgánicos, seguridad laboral, ergonomía
- Frascos y recipientes sellados
- Crear un ambiente de trabajo confortable
Especificaciones
4 x 2,3/3,2 mm de diámetro exterior del conector del filtro de escape | |
B83 | |
White | |
Recipiente para eliminación de residuos |
Sistemas de eliminación del HPLC | |
SafetyWasteCap | |
PTFE |