Learn More
SCAT™ Tapones de residuos de seguridad
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10880191 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Número de tapón:
B63
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Número de tapón unitSize
10880191 B63 cada uno
1 options
Código de producto. 10880191
Marca: SCAT™ 107051
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapones de residuos de seguridad para la eliminación segura de residuos líquidos. Para una máxima protección y trabajo eficaz con residuos líquidos peligrosos. Ofrece varias opciones para conectar tubos y capilares de diferentes tamaños.
  • Cuerpo de PTFE de giro libre de 360°, resistente a medios agresivos
  • Sistema de filtro de escape contra vapores nocivos
  • Conexiones y conectores de tubo en diferentes tamaños
  • Sistema flexible
  • Ahorro de tiempo en el cambio de los recipientes de residuos mientras los tubos son fijo
  • Seguridad de laboratorio, medidas técnicas de protección, protección óptima al recoger residuos líquidos
  • Rentabilidad
  • Amplia gama de accesorios, opcional: uso de embudo, control de nivel que evita el desbordamiento de recipientes
  • Amplia gama de tamaños de rosca adecuados para recipientes de residuos de diferentes fabricantes
  • Eliminación segura de residuos de HPLC
  • Alto rendimiento de trabajo
  • Protección personal, evitar el contacto de la piel con disolventes orgánicos, seguridad laboral, ergonomía
  • Frascos y recipientes sellados
  • Crear un ambiente de trabajo confortable
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Recipiente para eliminación de residuos
Material PTFE
Número de canales 3 x 2,3/3,2 mm de diámetro exterior
Tamaño de rosca B63
Para utilizar con (aplicación) Sistemas de eliminación del HPLC
Tipo SafetyWasteCap
Color White
Número de tapón B63