Learn More
(S)-α-Metilleucina, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (S)-α-Methylleucine |
Nombre de nota | 98% ee |
CAS | 105743-53-1 |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | >237°C |
Color | Blanco a amarillo |
Exceso enantiomérico | 98.0% min. |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5 to 102.5% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- (S)-alpha-Methylleucine