Learn More
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimetilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine can react with propylamine to produce propyl-carbamic acid tert-butyl ester. It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La S-Boc-2-mercapto-4,6-dimetilpirimidina puede reaccionar con la propilamina para producir éster terc-butílico de ácido propil-carbámico. Se utiliza como intermediario farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
La S-Boc-2-mercapto-4,6-dimetilpirimidina puede reaccionar con la propilamina para producir éster terc-butílico de ácido propil-carbámico. Se utiliza como intermediario farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine |
Punto de fusión | 48°C to 51°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 396984 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.33 |
Porcentaje de pureza | 97% |