Learn More
Yoduro de S-butiriltiocolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10274370
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1866-16-6
Fórmula molecular C9H20INOS
Peso molecular (g/mol) 317.22
Clave InChI WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo butyrylthiocholine iodide, s-butyrylthiocholine iodide, 2-butyrylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, s-n-butyrylthiocholine iodide, 2-mercaptoethyl trimethylammonium iodide butyrate, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide, propylcarbonylthioethyl trimethylammonium iodide, 1-2-trimethylamino ethylthio butan-1-one, iodide, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide 1:1
PubChem CID 74630
Nombre IUPAC 2-butanoilsulfaniletil(trimetil)azanio;yoduro
SMILES CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Butyrylthiocholine iodide
Punto de fusión 172.0°C to 176.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2COSCH2CH2N(CH3)3I
Cantidad 25 g
Beilstein 04,IV,1585
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • S-Butyrylthiocholine iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2