Learn More
S-carboximetil-L-cisteína, 98 %
Catalog Number p-83578
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
638-23-3
C5H9NO4S
179.19
MFCD00002614
GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
s-carboxymethyl-l-cysteine, carbocisteine, carbocysteine, carbocistein, transbronchin, bronchokod, lisomucil, mucolase, mucotab
193653
CHEBI:16163
Ácido (2R)-2-amino-3-(carboximetilsulfanilo)propanoico
N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
638-23-3
C5H9NO4S
179.19
MFCD00002614
GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
s-carboxymethyl-l-cysteine, carbocisteine, carbocysteine, carbocistein, transbronchin, bronchokod, lisomucil, mucolase, mucotab
193653
CHEBI:16163
Ácido (2R)-2-amino-3-(carboximetilsulfanilo)propanoico
N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material S-Carboxymethyl-L-cysteine
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 205.0°C to 207.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.2% max.
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2SCH2CH(NH2)CO2H
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 1802
Condición de rotación específica −31° (20°C c=1,10% NaH2CO3)
Rotación específica − 31.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: soluble in hot water (3 g/100 mL), acids and alkal, slightly soluble in methanol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo amorfo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • S-Carboxymethyl-L-cysteine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.