Learn More
(S)-(+)-Carvona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307156
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11307156
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07130.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2244-16-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
Carvones are used in the food and flavor industry. It is also used in air freshening products. Oils containing carvones are used in aromatherapy and alternative medicine. In organic synthesis, it is used as a starting material for the synthesis of terpenoid quassin natural product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las carvonas se utilizan en la industria alimentaria y de aromas. También se usa en ambientadores. Los aceites que contienen carvonas se utilizan en aromaterapia y medicina alternativa. En síntesis orgánica, se emplea como material de partida para la síntesis del producto natural de la cuasina terpenoide.
Solubilidad
Miscible con éter dietílico, etanol y cloroformo. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2244-16-8
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00062997
Clave InChI ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Sinónimo d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
PubChem CID 16724
ChEBI CHEBI:15399
Nombre IUPAC (5S)-2-metil-5-prop-1-en-2-iliciclohex-2-en-1-ona
SMILES CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Carvone
Densidad 0.959
Punto de ebullición 228°C to 230°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.498
Cantidad 25 g
Beilstein 2042970
Índice Merck 14,1874
Información de solubilidad Miscible with diethyl ether,ethanol and chloroform. Immiscible with water.
Rotación óptica +59° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 96%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(+)-Carvone
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Carvone
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.