Learn More
Asecos™ S-CLASSIC-90 2-Door Light Gray Safety Storage Cabinets with Door Open Arrest System
For the safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas, with an optional door open arrest system.
3380.00€ - 3630.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 14470-1 |
---|---|
Color | Gris claro |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario de seguridad |
Modelo de puerta | Con triple bisagra |
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15509594
|
Asecos™
3020500133705 |
3 estantes de acero laminado de 75 kg; 1 inserto de acero laminado de 75 kg; 1 sumidero de acero laminado de 22 l |
3380.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15741898
|
Asecos™
3012200133745 |
3 estantes de acero laminado de 75 kg; 1 inserto de acero laminado de 75 kg; 1 sumidero de acero laminado de 33 l |
3630.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- El primer armario de almacenamiento de seguridad conforme a la norma EN de Aseco
- Décadas de desarrollo y optimización aseguran que el S-CLASSIC-90 es técnicamente sofisticado
- Disponible en una gama de anchuras y alturas
- Campos de aplicación versátiles gracias a diversos equipamientos interiores
- Manejo cómodo: manejo de la puerta con el mínimo esfuerzo
- El sistema anticaídas de puertas abiertas opcional permite retirar o almacenar recipientes de forma segura y cómoda con ambas manos
- Puerta bloqueable con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de bloqueo existente
- Los pies ajustables integrados en el zócalo del armario garantizan una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares de hasta 10 mm
- Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
- De conformidad con EN 14470-1 y TRGS 510
Especificaciones
EN 14470-1 | |
Acero | |
Con triple bisagra | |
Sistema anticaídas de puertas abiertas | |
Revestimiento de polvo |
Gris claro | |
Armario de seguridad | |
Almacenamiento de sustancias peligrosas e inflamables | |
2 |