Learn More
Asecos™ S-CLASSIC-90 One-Door Yellow Safety Storage Cabinets
Código de producto. 15891518 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
N.º de estantes:
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15891518
Marca: Asecos™ 3023800233735
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Safety storage cabinets for unrestricted storage of flammable hazardous materials in work areas in accordance with EN 14470-1 and TRGS 510.
  • El primer armario de almacenamiento de seguridad conforme a la norma EN de Aseco
  • Décadas de desarrollo y optimización aseguran que el S-CLASSIC-90 es técnicamente sofisticado
  • Disponible en una gama de anchuras y alturas
  • Campos de aplicación versátiles gracias a diversos equipamientos interiores
  • Manejo cómodo: manejo de la puerta con el mínimo esfuerzo
  • El sistema anticaídas de puertas abiertas opcional permite retirar o almacenar recipientes de forma segura y cómoda con ambas manos
  • Puerta bloqueable con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de bloqueo existente
  • Los pies ajustables integrados en el zócalo del armario garantizan una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares de hasta 10 mm
  • Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
  • Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
  • De conformidad con EN 14470-1 y TRGS 510
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 14470-1, TRGS 510
Configuración 2 estantes de acero laminado: 75 kg, inserto de acero laminado: 75 kg, sumidero de acero laminado: 22 l, carga máxima: 600 kg
Dimensiones (Pr x An x Al) 616 x 596 x 1298 mm
Modelo de puerta Con triple bisagra
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de materiales peligrosos inflamables
Incluye Sin sistema anticaídas de puertas abiertas
Capacidad portante 75 kg Shelves, 75 kg Insert, Max Load 600 kg
N.º de puertas 1
N.º de estantes 2
Revestimiento de superficie Revestimiento de polvo
Peso (métrico) 202,5 kg
Color Amarillo
Material Acero
Tipo de producto Armario de seguridad