Learn More
Asecos™ S-CLASSIC-90 One-Door Yellow Safety Storage Cabinets with Door Open Arrest System
Safety storage cabinets for unrestricted storage of flammable hazardous materials in work areas in accordance with EN 14470-1 and TRGS 510.
Marca: Asecos™ 3023900233740
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El primer armario de almacenamiento de seguridad conforme a la norma EN de Aseco
- Décadas de desarrollo y optimización aseguran que el S-CLASSIC-90 es técnicamente sofisticado
- Disponible en una gama de anchuras y alturas
- Campos de aplicación versátiles gracias a diversos equipamientos interiores
- Manejo cómodo: manejo de la puerta con el mínimo esfuerzo
- El sistema anticaídas de puertas abiertas opcional permite retirar o almacenar recipientes de forma segura y cómoda con ambas manos
- Puerta bloqueable con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de bloqueo existente
- Los pies ajustables integrados en el zócalo del armario garantizan una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares de hasta 10 mm
- Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
- De conformidad con EN 14470-1 y TRGS 510
Especificaciones
EN 14470-1, TRGS 510 | |
616 x 596 x 1298 mm | |
Almacenamiento de materiales peligrosos inflamables | |
2 cajones: 25 kg/5 l cada uno, Carga máxima: 600 kg | |
Revestimiento de polvo | |
Amarillo | |
Armario de seguridad |
2 cajones de acero laminado de 25 kg/5 l | |
Con triple bisagra | |
2 cajones de acero laminado de 25 kg/5 l | |
1 | |
202 kg | |
Acero |