Learn More
S-Curve™ Dispensar de gorros BD-700
![Encompass](/content/dam/fishersci/glyphs/encompass.png)
Click to view available options
Material:
PETG seguro con IPA
Descripción
- Fabricado con acrílico transparente de 0,3 cm (1/8 pulg.) de grosor
- Bisagra de longitud completa para una mayor durabilidad
- Bordes tratados con llama para mayor suavidad
- Abertura rectangular extragrande para facilitar el acceso
- Independiente o montado en pared
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador de gorros |
Color | Transparente |
Fondo (imperial) | 6 pulg. |
Fondo (métrico) | 15,2cm |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 15,24 x 30,4 x 30,4cm (6 x 12 x 12 pulg) |
Anchura (imperial) | 12 pulg. |
Anchura (métrico) | 30,4cm |
Altura (imperial) | 12 pulg. |
Altura (métrico) | 30,4cm |
Material | PETG seguro con IPA |