Learn More
S-Curve™ Dispensador de guantes de dos compartimentos
Click to view available options
Material:
PETG
Descripción
- Diseñado especialmente para guantes estériles o envasados por pares
- Los guantes se dispensan con el método primero en entrar, primero en salir
- Tapa simple e inclinada con bisagra de longitud completa para mantener el flujo HEPA
- Se puede montar en la pared con un soporte de montaje de alta resistencia (incluido)
- Bordes tratados con llama para un acabado suave
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador de guantes |
Color | Negro |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 12 x 14 x 16 pulg. |
Admite | Par de guantes estériles empaquetados |
Material | PETG |
Mounting | Ojo de cerradura |
No. of Compartments | 2 |
Product Style | Carga superior |
Incluye | Soporte de montaje en pared de alta resistencia |
Grosor (imperial) | 0,25 pulg. |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
S-Curve™ Dispensador de guantes de dos compartimentos
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido