Learn More
Tiopropionato de S-etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11451407
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2432-42-0
Fórmula molecular C5H10OS
Peso molecular (g/mol) 118.194
Número MDL MFCD00027016
Clave InChI HNEVHBHRLCAKKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-ethyl thiopropionate, ethyl thiopropionate, propanethioic acid, s-ethyl ester, thiopropionic acid s-ethyl ester, 1-ethylsulfanyl propan-1-one, ethanethiol propionate, acmc-1ceeh, propanethioicacid,s-ethylester, thiopropionic acid, s-ethyl ester, propanethioic acid,s-ethyl ester
PubChem CID 75513
Nombre IUPAC propanotioato de S-etilo
SMILES CCC(=O)SCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Ethyl thiopropionate
Densidad 0.958
Punto de ebullición 137°C to 138°C
Temperatura de inflamación 27°C (80°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.459
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1740740
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.2
Porcentaje de pureza 97%