Learn More
Ácido (S)-(-)-indolina-2-carboxílico, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471660
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11471660 1 g 1 g
11481660 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11471660
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27009.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79815-20-6 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79815-20-6
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.176
Número MDL MFCD00070578
Clave InChI QNRXNRGSOJZINA-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s---indoline-2-carboxylic acid, s-indoline-2-carboxylic acid, 2s-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, h-idc-oh, l-indoline-2-carboxylic acid, l---indoline-2-carboxylic acid, s-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, s---indolin-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-, 2s
PubChem CID 2733920
Nombre IUPAC ácido (2S)-2,3-dihidro-1H-indol-2-carboxílico
SMILES C1C(NC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∽177°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Rotación óptica −115° (c=1 in 1N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza ≥97%