Learn More
(S)-(-)-N,N-Dimetil-1-ferroceniletilamina, 98 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 11375495
(S)-(-)-N,N-Dimetil-1-ferroceniletilamina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11375495
250 mg
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11375495
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19680.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31886-57-4
Fórmula molecular C14H19FeN
Peso molecular (g/mol) 257.16
Número MDL MFCD00066272
Nombre IUPAC (S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
SMILES [Fe].c1cccc1.C[C@H](N(C)C)c1cccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
Densidad 1.222
Punto de ebullición 120°C to 121°C (0.7 mmHg)
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.589
Cantidad 250 mg
Rotación óptica −13° (c=1 in Ethanol, 5H)
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.16
Porcentaje de pureza 98%
Título del producto
(S)-(-)-N,N-Dimetil-1-ferroceniletilamina, 98 %, Thermo Scientific™ >