Learn More
(S)-(-)-Nicotina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409563
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11409563 25 g 25 g
11419563 100 g 100 g
11429563 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11409563
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12398.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Se ha demostrado en estudios de laboratorio que la L-nicotina, número de CAS 54-11-5, ayuda a dejar de fumar.También se conoce como 3-(1-metil-2-pirrolidinil)piridina o (S)-(-)-nicotina.
(S)-(-)-Nicotine is utilized as a therapeutic agent to eliminate smoking with the damage it does to health. It is widely used as a drug to enhance the memory or other cognition functions, which is second to caffeine. Lesser levels of nicotine given in the form of gum, may help to eliminate smoking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter y petróleo ligero.
Notas
Higroscópico. Sensible a la humedad y a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-11-5
Fórmula molecular C10H14N2
Número MDL MFCD00006369
Clave InChI SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Sinónimo nicotine, l-nicotine, --nicotine, s-nicotine, habitrol, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine, nicoderm, nicotrol, s---nicotine, nicoderm cq
PubChem CID 89594
ChEBI CHEBI:17688
Nombre IUPAC 3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Nicotine
Punto de fusión °C to 79°C
Densidad 1.017
Punto de ebullición 245°C to 248°C
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Índice de refracción 1.5265
Cantidad 25 g
Número UN UN1654
Beilstein 82109
Sensibilidad Air and light sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,6524
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether and light petroleum.
SMILES CN1CCCC1C2=CN=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 162.236
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-Nicotine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nicotine