Learn More
(S)-(+)-p-Toluenosulfinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
65.00€ - 163.00€
CAS | 188447-91-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H9NOS |
Peso molecular (g/mol) | 155.22 |
Clave InChI | YNJDSRPIGAUCEE-JTQLQIEISA-N |
Sinónimo | s-4-methylbenzenesulfinamide, s-+-p-toluenesulfinamide, s-4-methylbezenesulfinamide, s-p-toluenesulfinamide, s-4-toluenesulfinamide, benzenesulfinamide, 4-methyl-, s, pubchem9914, s-4-methyl-benzenesulfinic acid amide, s-+-p-tolylsulfinamide, s-4-methylbenzene-1-sulfinamide |
PubChem CID | 11116285 |
Nombre IUPAC | 4-metilbencenosulfinamida |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15575926
|
Thermo Scientific Acros
456800010 |
1 g |
65.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15585926
|
Thermo Scientific Acros
456800050 |
5 g |
163.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
188447-91-8 | |
155.22 | |
s-4-methylbenzenesulfinamide, s-+-p-toluenesulfinamide, s-4-methylbezenesulfinamide, s-p-toluenesulfinamide, s-4-toluenesulfinamide, benzenesulfinamide, 4-methyl-, s, pubchem9914, s-4-methyl-benzenesulfinic acid amide, s-+-p-tolylsulfinamide, s-4-methylbenzene-1-sulfinamide | |
4-metilbencenosulfinamida |
C7H9NOS | |
YNJDSRPIGAUCEE-JTQLQIEISA-N | |
11116285 | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)N |
Especificaciones
(S)-(+)-p-Toluenesulfinamide | |
118.0°C to 120.0°C | |
97.5% min. (HPLC) | |
s-4-methylbenzenesulfinamide, s-+-p-toluenesulfinamide, s-4-methylbezenesulfinamide, s-p-toluenesulfinamide, s-4-toluenesulfinamide, benzenesulfinamide, 4-methyl-, s, pubchem9914, s-4-methyl-benzenesulfinic acid amide, s-+-p-tolylsulfinamide, s-4-methylbenzene-1-sulfinamide | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)N | |
155.22 | |
155.22 |
188447-91-8 | |
Auténtico | |
C7H9NOS | |
YNJDSRPIGAUCEE-JTQLQIEISA-N | |
4-metilbencenosulfinamida | |
11116285 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
EN CASO DE
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- (S)-(+)-p-Toluenesulfinamide, 98%, 99% ee
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only