Learn More
(S)-(-)-Propranolol hydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Descripción
More active enantiomer of the β-adrenoceptor antagonist propranolol .
Racemate, R-enantiomer and Glycol Metabolite also available.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-Propranolol hydrochloride |
CAS | 4221-03-8 |
Fórmula molecular | C5H10O2 |
Cantidad | 100 mg |
Sinónimo | pentanal, 5-hydroxy, 5-hydroxy-pentanal, 5-?hydroxypentanal, 5-hydroxyvaleraldehyde, cas |
Clave InChI | CNRGMQRNYAIBTN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(CCO)CC=O |
Nombre IUPAC | 5-hydroxypentanal |
Peso molecular (g/mol) | 102.13 |
PubChem CID | 20205 |