Learn More
(S,S)-[2-(4-Isopropil-2-oxazolinil)ferrocenil]difenilfosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458536
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
15458536 100 mg 100 miligramos
15468536 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 15458536
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63816.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163169-29-7
Fórmula molecular C28H28FeNOP
Peso molecular (g/mol) 481.36
Número MDL MFCD15144869
Clave InChI FELCHLOAEMNOQM-KISGOYOSNA-N
Nombre IUPAC (S,S)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
SMILES [Fe].c1cccc1.CC(C)[C@H]1COC(=N1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S,S)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
Punto de fusión 158°C to 162°C
Color Naranja
Cantidad 100 mg
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Solid