Learn More
(S,S)-[2-(4'-Isopropiloxazolin-2'il)ferrocenil]difenilfosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11905931 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
11995921 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11905931
Marca: Thermo Scientific Acros 437282500
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163169-29-7
Fórmula molecular C28H28FeNOP
Peso molecular (g/mol) 481.36
Número MDL MFCD15144869
Clave InChI FELCHLOAEMNOQM-KISGOYOSNA-N
Sinónimo (S)[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
Nombre IUPAC (S,S)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
SMILES [Fe].c1cccc1.CC(C)[C@H]1COC(=N1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S,S)-[2-(4′-Isopropyloxazolin-2′yl)ferrocenyl]diphenylphosphine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 162.0°C to 165.0°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o cristales