Learn More
s-Trioxano, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | s-Trioxane |
Punto de fusión | 61.0°C to 62.0°C |
Color | Incoloro a blanco |
Densidad | 1.1700g/mL |
Punto de ebullición | 114.0°C to 116.0°C |
Temperatura de inflamación | 45°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (GC) |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 100 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- s-Trioxane
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H228-Sólido inflamable.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,3,5-Trioxane