Learn More
s-Trioxano, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | s-Trioxane |
Punto de fusión | 61.0°C to 62.0°C |
Color | Incoloro a blanco |
Densidad | 1.1700g/mL |
Punto de ebullición | 114.0°C to 116.0°C |
Temperatura de inflamación | 45°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (GC) |
Envase | Tambor de plástico |
Cantidad | 5 kg |