Learn More
Tocris Bioscience™ S-Trityl-L-cysteine
Potent, selective inhibitor of mitotic kinesin Eg5
Marca:  Tocris Bioscience™ 2191/50
Código de producto. 18075612
  • 159.00€ / 50 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
S-Trityl-L-cysteine is a potent, cell-permeable, selective inhibitor of mitotic kinesin Eg5, a protein required for establishing and maintaining a bipolar spindle. Inhibits basal ATPase activity (IC50 = 1 mM) and microtubule-activated ATPase activity of Eg5 (IC50 = 140 nM). Induces mitotic arrest in HeLa cells with an IC50 of 700 nM. Displays antitumor activity.
Especificaciones
Especificaciones
50 mg
S-Trityl-L-cysteine
363.47
S-Trityl-L-cysteine
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación