Learn More
Thermo Scientific™ Pipeteadores S1
Realice el proceso de pipeteo durante más tiempo y sin esfuerzo con este pipeteador diseñado ergonómicamente para su uso con pipetas serológicas graduadas y volumétricas de vidrio y plástico.
753.00€ - 768.00€
Especificaciones
Batería, tipo | Iones de litio |
---|---|
Velocidad de dispensación | 8 |
Para utilizar con | Pipeta serológica de vidrio graduada y volumétrica, pipeta serológica de plástico graduada y volumétrica |
Modelo | S1 |
Volumen (métrico) | De 1 a 100 ml |
Código de producto | Marca | Color | Velocidad de dispensación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Velocidad de dispensación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10402822
![]() |
Thermo Scientific™
9501 |
Blanco | 8 |
768.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10626293
|
Thermo Scientific™
9521 |
Azul | 8 |
768.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10367302
![]() |
Thermo Scientific™
9531 |
Rojo | 8 |
753.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10072332
![]() |
Thermo Scientific™
9541 |
Verde | 8 |
768.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10729534
![]() |
Thermo Scientific™
9511 |
Transparente | 8 |
768.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Lleve a cabo un pipeteo más largo y sin fatiga con los pipeteadores Thermo Scientific™ S1. Estos instrumentos están diseñados ergonómicamente y ofrecen un rendimiento de pipeteo sencillo y eficaz, así como la máxima comodidad de pipeteo. Ligero y sin cables, incluyen una batería recargable de iones de litio de gran capacidad que permite un funcionamiento entre recargas aproximadamente tres veces más prolongado que las unidades tradicionales. Para uso con pipetas serológicas graduadas y volumétricas de vidrio y plástico.
Rendimiento del monitor
- La amplia pantalla LCD retroiluminada facilita la comprobación visual de la carga restante de la batería y los ajustes de velocidad
Control de velocidad
- Los controles de velocidad de aspiración y dispensación independientes ofrecen un control preciso de las velocidades de pipeteo y reducen el riesgo de desbordamiento en las pipetas más pequeñas
- Elija entre ocho velocidades con un simple «+» o «-» para ajustar la velocidad de pipeteo mostrada en la pantalla LCD
Siempre listo cuando se necesita
- La batería recargable de iones de litio ofrece un funcionamiento prolongado por carga y elimina los problemas de memoria de la batería
- La batería es de carga rápida, alcanza el 80 % en una hora y permite hasta 15 horas de funcionamiento continuo entre recargas
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:“”“” Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Garantía
2 años de garantía tras el registro a través de la web
Especificaciones
Iones de litio | |
Pipeta serológica de vidrio graduada y volumétrica, pipeta serológica de plástico graduada y volumétrica | |
De 1 a 100 ml | |
Todas las principales marcas de pipetas serológicas de vidrio o plástico, 1 a 100 ml | |
3 horas | |
De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz | |
0,2A |
8 | |
S1 | |
Estándar de 0,45 micras (números de referencia 4580560 y 9057) | |
Pipeteador S1, cargador universal, soporte para mesa, soporte para montaje en pared, soporte para pipetas de 1 ml, manual de instrucciones y tarjeta de garantía | |
2 años con registro a través de web | |
De 100 a 240 V | |
50/60 Hz |