Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo S120-AT3
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
14 x 0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Procese grandes capacidades (14 x 0,5 ml) con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ S120-AT3, un rotor de ángulo fijo para pequeños volúmenes.
Características:
- Rotor de ángulo fijo (30°)) de titanio
- Capacidad: 14 × 0,5 ml
- Velocidad/RCF máx.: 120.000 rpm/649.826 x g
- Factor K: 7,8
Compatible con:
Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ serie MTX 150, microultracentrífuga de suelo de la serie MX
Recomendada para:
Procesamiento de lipoproteínas y ácidos nucleicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor de ángulo fijo S120-AT3 |
| Material | Titanio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 14 x 0,5 mL |
| RCF máx. | 649.826 x g |
| Vel. máx | 120.000 rpm |
| Radio (métrico) | 40,4 mm |
| Radio mín. (métrico) | 25,9 mm |
| Factor K | 7,8 |
| Longitud máx. del tubo | 34 mm |
| Mostrar más |