Learn More
Brady™ Impresora de señales y etiquetas S3100: Kit F&B AZ
Código de producto. 17515156
Change view
Click to view available options
Print Technology:
Transferencia térmica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Print Technology unitSize
17515156 Transferencia térmica cada uno
1 options
Código de producto. 17515156
Marca: Brady™ 311117
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente la seguridad y la eficacia de su planta de alimentos o bebidas con este completo kit de impresora de etiquetas y señales de seguridad.
  • Diseñe e imprima fácilmente y con resultados profesionales señales de seguridad de alimentos o bebidas, marcadores de tuberías y etiquetas cuando los necesite.
  • Imprima de forma increíblemente rápida con la configuración automática, el teclado integrado y la interfaz de pantalla táctil.
  • Cree etiquetas fiables que sean resistentes a los lavados y no se desmenucen cuando estén expuestas a agentes de limpieza o a presión.
  • Proteja completamente el procesamiento de alimentos con signos detectables de metales que ofrezcan una protección adicional contra la contaminación.
Especificaciones
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 305 mm
Altura (imperial) 9,5 in
Altura (métrico) 241 mm
Fondo (imperial) 10 in
Fondo (métrico) 260 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Capacidad de color monocromo/a
Idiomas Búlgaro, Chino (simplificado), Chino (Tradicional), Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Estonio, Finlandés, Francés, Alemán, Húngaro, Italian, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Rumano, Eslovaco, Esloveno, Spanish, Sueco, Turco
Memoria 256 MB
Modelo S3100
Velocidad de impresión 76 mm/s
Resolución 300 ppp
Tipo de software Herramientas de diseño básicas Brady™ Workstation
Tipos de conector Ethernet, USB
Peso (métrico) 9,1 kg
Certificaciones/conformidad UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM, EAC, CCC, RoHS 2
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de componentes y equipos, identificación general, identificación de riesgos, etiquetado de la temperatura
Garantía 1 año
Detalles de la fuente de alimentación Adaptador de AC
Tensión 110/240 V
Alternate Part Number S3100-AZ-FnB