Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo S50-A
Reciba un aumento en la capacidad total del 66 % en comparación con productos similares con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ 550-A, que funciona a 50.000 rpm.
Marca: Thermo Scientific™ 45540
19309.91 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Reciba un aumento en la capacidad total del 66 % en comparación con productos similares con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ 550-A, que funciona a 50.000 rpm.
Características:
- Rotor de ángulo fijo (35°) de aluminio
- Capacidad: 6 × 30 ml
- Velocidad/FCR máximas: 50.000 rpm/209.438 x g
- Factor K: 60,7
Compatible con:
Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ serie MTX 150, microultracentrífuga de suelo de la serie MX
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo S50-A | |
Rotor de ángulo fijo | |
209.438 x g | |
75 mm | |
60,7 | |
26 mm | |
Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX y MX Plus | |
162.244 x g |
Aluminio | |
6 x 30 mL | |
50.000 rpm | |
41,2 mm | |
96 mm | |
4,4 lb (2 kg) | |
35° | |
115.015 x g |