Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante S50-ST
Reduzca las manipulaciones inadecuadas y aumente la seguridad con este rotor que incorpora cestillos de carga superior. Centrifugación de hasta 28 ml por ciclo (tubos de 4 x 7 ml) para una capacidad 40 % superior.
Marca: Thermo Scientific™ 45541
26632.50 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24069" para aplicar la oferta.
Descripción
Reduzca las manipulaciones inadecuadas y aumente la seguridad con el rotor basculante Thermo Scientific™ S50-ST. Con cubos de carga superior, gira hasta 28 ml por ciclo (tubos de 4 x 7 ml) para obtener una capacidad 40 % superior.
Características:
- Capacidad: 4 × 7 ml (0,03 l)
- Velocidad/FCR máximas: 50.000 rpm/252.721 x g
- Factor K: 76,6
- Ángulo: 180°
Compatible con:
Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ serie MTX 150, microultracentrífuga de suelo de la serie MX
Recomendada para:
separaciones en gradientes de orgánulos celulares, proteínas y virus.
Especificaciones
Rotor basculante S50-ST | |
Rotor basculante | |
252.721 x g | |
90,5 mm | |
76,6 | |
13 mm | |
Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX y MX Plus | |
185.701 x g |
Titanio | |
4 x 7 mL | |
50.000 rpm | |
42,5 mm | |
51 mm | |
3,9 lb (1,8 kg) | |
180° | |
118.681 x g |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción exclusiva en equipos e instrumentos
Aproveche nuestra oferta por tiempo limitado de equipos e instrumentos de alta calidad para mejorar sus capacidades de investigación y laboratorio.Promo Code: 24069Expires: 2025-06-30
Days
94Hours
19Minutes
46Seconds
11 -
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora