Learn More
Sacarina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10447730
Sacarina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10447730
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10447730
Marca: Thermo Scientific Acros 149001000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-07-2
Fórmula molecular C7H5NO3S
Peso molecular (g/mol) 183.18
Clave InChI CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinoseMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5143
ChEBI CHEBI:32111
Nombre IUPAC 1,1-dioxo-1,2-benzotiazol-3-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saccharin
Punto de fusión 226.0°C to 230.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% (105°C, 2 hrs) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 27,168
Índice Merck 15,8445
Información de solubilidad Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: 1g/31mL alcohol - 1g/12mL acetone, 1g/50mL glycerol, soluble in amyl acetate and ethyl acetate, slightly soluble in chloroform and ether, soluble in dil. solution of ammonia
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.18
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0460629 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/02/2024 Catalog Number149000025,149001000,149005000
Número de loteA0440985 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/10/2023 Catalog Number149000025,149001000,149005000
Número de loteA0403075 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number149000025,149001000,149005000
Número de loteA0411180 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number149000025,149001000,149005000
Número de loteA0409553 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number149000025,149001000,149005000
Nombre del producto
  • Saccharin
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sacarina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >