Learn More
Mettler Toledo™ Soporte para sobres EasyPlace, giratorio
El soporte para sobres puede contener hasta tres sobres de tampón y evitar derrames. Se puede girar para colocar un tampón después del otro en la posición de calibración.
Marca: Mettler Toledo™ 30671573
38.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Manipulación segura de los sobres
- El soporte para sobres giratorio se asienta de forma segura en la placa base EasyPlace. Tiene capacidad para tres sobres estándar, lo cual evita derrames
- Calibración sencilla
- La colocación en EasyPlace facilita la inserción del sensor. Un simple giro del soporte mueve el siguiente estándar a la posición de medición
Especificaciones
Soporte para sobres, EasyPlace giratorio | |
EasyPlace |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Mettler Toledo™ Soporte para sobres EasyPlace, giratorio > Soporte para sobres
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido