Learn More
Fisherbrand™ Saddle Stool
The saddle stool enables ergonomic sitting even with frequent changes of position. Thanks to the intuitive seat height adjustment, it can be easily adapted to elevated workstations and different body heights.
309.09€
Especificaciones
Tipo de producto Saddle Stool
Material Steel
Tipo de asiento Stool
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
30276792
Ver documentos
Fisherbrand™
9473L-MG02
Blue
309.09€
cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
30276793
Ver documentos
Fisherbrand™
9473L-MG01
Black
309.09€
cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Laboratory saddle stool
  • Seat height 540-800 mm.
  • Comfortable saddle seat, supports the natural S-shape of the spine.
  • 3-zone upholstery foam for optimum pressure distribution.
  • 3D seat dynamics to ensure active, dynamic sitting.
  • Particularly small aluminium base with a diameter of 540 mm and large castors for high mobility.
  • Hygienic Design.
  • The stool is designed to collect no dirt and to be easy to clean.
Especificaciones
Especificaciones
Saddle Stool
Steel
Stool
Documentos
Product Certifications
Meets biosafety level S1 and S2, GMP compliant
Título del producto
Fisherbrand™ Saddle Stool