Learn More
Sartorius Filtros de cono seguro
Evita que aerosoles o líquidos contaminen muestras y pipetas. Los filtros Safe-Cone Sartorius son filtros de polietileno únicos y reemplazables que aumentan la eficiencia del pipeteo y la integridad de las muestras al mismo tiempo. Disponibles en versiones estándar y Plus para diferentes aplicaciones de laboratorio.
Marca: Sartorius 721017
45.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23285" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00270kg
Descripción
Protección para pipetas y muestras- Actúa como una barrera final a los componentes internos de la pipeta
- Protege la pipeta y la muestra de la contaminación
- Prolonga la vida útil de la tubería y reduce los intervalos de mantenimiento ’
- Filtros rentables y reemplazables fabricados de polietileno
- Filtros Safe-Cone estándar: Para aplicaciones generales y se puede utilizar para el mismo tipo de trabajo que el filtro plus, pero se debe cambiar con más frecuencia
- Filtros Safe-Cone Filtros autosellantes diseñados para aplicaciones más exigentes, como trabajo radiactivo, cultivo celular, trabajo bacteriano y virológico, y biología molecular
- La frecuencia de cambio del filtro depende de la aplicación y la muestra
- Se debe cambiar diariamente (o después 50 de 250 los pipetear) o inmediatamente en caso de aspiración excesiva
- Para garantizar la seguridad del usuario, se deben utilizar pinzas para cambiar el filtro
- Además, limpie el cono de la punta con etanol (70 %) antes de montar un filtro nuevo
Especificaciones
Blanco | |
Plus | |
Pipeta de 200/300 μl | |
0,12 in |
Polietileno | |
Trabajo radiactivo, cultivo celular, trabajo bacteriano y virológico, biología molecular | |
50/paq. | |
3,15 mm |