Learn More
Eppendorf™ Tubos Safe-Lock
GREENER_CHOICE
El tapón con bisagras de los tubos Safe-Lock Eppendorf ofrece una protección excepcional contra las aperturas accidentales y acaba por completo con cualquier riesgo de fugas durante la incubación y el almacenamiento.
Marca:  Eppendorf™ 0030121120
67.49 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10394591
  • 74.03€ / paquete de 500
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El tapón de seguridad Eppendorf con bisagras evita la apertura accidental del tapón durante la incubación y el almacenamiento
  • El polipropileno proporciona una alta resistencia a productos químicos, tensión mecánica y temperaturas extremas
  • Fabricados sin utilizar agentes deslizantes, plastificantes ni biocidas: sustancias que han demostrado filtrarse de los consumibles de plástico a la muestra y afectar negativamente a los resultados de los bioensayos
  • g-Safe™: En función del modelo de tubo Safe-Lock (consulte el manual), la excepcional estabilidad de centrifugación de hasta 30 000 × g evita la pérdida de muestras debido a una rotura del tubo y proporciona una seguridad adicional al trabajar con muestras peligrosas
    - Tapón hermético para garantizar el mínimo de pérdidas en periodos largos de almacenamiento
  • Tapón mate de gran tamaño y superficie mate en el lateral para facilitar el etiquetado
  • Funcionalidad garantizada de – 86 °C a 100 °C
  • Esterilizable en autoclave cuando está abierto (121 °C, 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0,5 ml
500
De – 86 a 100 °C
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Tubos Safe-Lock > Capacidad: 0,5 ml
Los tubos Safe-Lock Eppendorf son tubos de muestras de un solo uso, destinados a servir de recipiente primario, según la norma EN 14254:2004, y para almacenar muestras de ensayo de origen humano, a excepción de muestras de sangre para diagnóstico in vitro. Los tubos Safe-Lock Eppendorf están diseñados para uso exclusivo de personal experto y cualificado.