Learn More
Eppendorf™ Placas SafeCode
Las placas con código de barras SafeCode permiten una identificación segura y fiable de las muertras en el laboratorio. Diferentes tipos de placas disponibles.
Marca:  Eppendorf™ 0030113578
Detalles adicionales : Peso : 0.81000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17845938
  • 270.00€ / paquete de 25
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • 3-level coding for safe sample and vessel identification
  • Codes on three sides of plates for flexible reading
  • ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes
  • Additional, ID-specific information on plates available via Eppendorf™ DataPort for documentation purposes
  • Direct import into eLabInventory and eLabJournal software for convenient handling
  • Import to other database systems possible
  • Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
Especificaciones
Especificaciones
Includes Barcode
16 x 24
Clear
Skirted
45 μL
Sterile
Conical Bottom (V-well)
PCR Ready
SBS Standard
Eppendorf
PCR Plate
Polypropylene
96
Non-treated
25 Plates