Learn More
Eppendorf™ Placas SafeCode
Las placas con código de barras SafeCode permiten una identificación segura y fiable de las muertras en el laboratorio. Diferentes tipos de placas disponibles.
Marca:  Eppendorf™ 0030113535
203.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23292" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.32200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17875928
  • 214.00€ / paquete de 20
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • 3-level coding for safe sample and vessel identification
  • Codes on three sides of plates for flexible reading
  • ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes
  • Additional, ID-specific information on plates available via Eppendorf™ DataPort for documentation purposes
  • Direct import into eLabInventory and eLabJournal software for convenient handling
  • Import to other database systems possible
  • Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
Especificaciones
Especificaciones
Includes Barcode
8 x 12
Clear
Polypropylene
96
Non-treated
4 Plates/Bag, 5 Bags/Pk.
SBS Standard
Eppendorf
Deepwell Plate
1000 μL
Sterile
Round Bottom (U-well)
PCR Ready